Learn More
1-Chlorohexane, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Chlorohexane (Hexylchloride) |
| CAS | 544-10-5 |
| Formula molecolare | C6 H13 Cl |
| Quantità | 100 mL |
| Sinonimo | Hexane, 1-chloro- (6CI, 8CI, 9CI, ACI), 1-Chlorohexane, 1-Hexyl chloride, Hexyl chloride, n-Hexyl chloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H13Cl/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCl |
| IUPAC Name | 1-chlorohexane |
| Molecular Weight (g/mol) | 120.62 |
| Peso formulazione | 120.0706 |