Learn More
1-Chloromethyl-1H-1,2,4-triazole hydrochloride, 96%
Codice prodotto. 15498655
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15498655 1 g 1g
15418665 250 mg 250mg
15408665 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15498655 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H33830.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 84387-61-1 | C3H4ClN3 | 117.54 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 84387-61-1
Formula molecolare C3H4ClN3
Molecular Weight (g/mol) 117.54
Numero MDL MFCD00964947
InChI Key PXNMFQMREJNQQT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3743882
SMILES ClCN1C=NC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Chloromethyl-1H-1,2,4-triazole hydrochloride
Punto di fusione 138°C to 145°C
Quantità 1 g
Sensibilità Hygroscopic
Sinonimo 1-chloromethyl-1h-1,2,4-triazole, 1-chloromethyl-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole,1-chloromethyl, 1h-1,2,4-triazole, 1-chloromethyl, 1-chloro-methyl-1h-1,2,4-triazole
IUPAC Name 1-(chloromethyl)-1H-1,2,4-triazole
Peso formulazione 154
Percent Purity 96%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Chloromethyl-1H-1,2,4-triazole hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Chloromethyl-1H-1,2,4-triazole hydrochloride