Learn More
1-Chloromethyl-1H-1,2,4-triazole, hydrochloride, 98%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7077601
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
84387-61-1
C3H5Cl2N3
153.99
MFCD00964947
GXVWDLWTFIDZLR-UHFFFAOYSA-N
1-chloromethyl-1h-1,2,4-triazole hydrochloride, 1-chloromethyl-1,2,4-triazole hydrochloride, 1h-1,2,4-triazole,1-chloromethyl-,monohydrochloride, 1h-1,2,4-triazole, 1-chloromethyl-, monohydrochloride
13268168
1-(chloromethyl)-1,2,4-triazole;hydrochloride
Cl.ClCN1C=NC=N1
84387-61-1
C3H5Cl2N3
153.99
MFCD00964947
GXVWDLWTFIDZLR-UHFFFAOYSA-N
1-chloromethyl-1h-1,2,4-triazole hydrochloride, 1-chloromethyl-1,2,4-triazole hydrochloride, 1h-1,2,4-triazole,1-chloromethyl-,monohydrochloride, 1h-1,2,4-triazole, 1-chloromethyl-, monohydrochloride
13268168
1-(chloromethyl)-1,2,4-triazole;hydrochloride
Cl.ClCN1C=NC=N1
Materiale o nome chimico 1-Chloromethyl-1H-1,2,4-triazole, hydrochloride
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (Argentometry)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Peso formulazione 154
Percent Purity 98%