Learn More
1-Chloromethyl-1H-1,2,4-triazole, hydrochloride, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15385048 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15385048 1 g 1g
15395048 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15385048 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 456090010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 84387-61-1
Formula molecolare C3H5Cl2N3
Molecular Weight (g/mol) 153.99
Numero MDL MFCD00964947
InChI Key GXVWDLWTFIDZLR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-chloromethyl-1h-1,2,4-triazole hydrochloride, 1-chloromethyl-1,2,4-triazole hydrochloride, 1h-1,2,4-triazole,1-chloromethyl-,monohydrochloride, 1h-1,2,4-triazole, 1-chloromethyl-, monohydrochloride
PubChem CID 13268168
IUPAC Name 1-(chloromethyl)-1,2,4-triazole;hydrochloride
SMILES Cl.ClCN1C=NC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Chloromethyl-1H-1,2,4-triazole, hydrochloride
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (Argentometry)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Peso formulazione 154
Percent Purity 98%