Learn More
1-(Chloromethyl)-3-methylbenzene, TRC
Codice prodotto. 30365685
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30365685 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30365685 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC58786810G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(Chloromethyl)-3-methylbenzene
CAS 620-19-9
Formula molecolare C8H9Cl
Quantità 10 g
Sinonimo 3-Methylbenzyl Choride, m-Xylene, a-chloro- (7CI,8CI), 1-Chloromethyl-3-methylbenzene, 1-Methyl-3-chloromethylbenzene, 3-(Chloromethyl)toluene, 3-Methylbenzyl Chloride, 3-Methylphenylmethyl Chloride, NSC 76592, m-(Chloromethyl)toluene, m-Methylbenzyl chloride, m-Xylyl Chloride, m-Xylyl-a-chloride, a-Chloro-m-xylene
InChI Formula InChI=1S/C8H9Cl/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-9/h2-5H,6H2,1H3
SMILES Cc1cccc(CCl)c1
IUPAC Name 1-(chloromethyl)-3-methylbenzene
Molecular Weight (g/mol) 140.61
Peso formulazione 140.0393