Learn More
1-Chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane bis(tetrafluoroborate), 96%
Codice prodotto. 10202322 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10202322 25 g Bottiglia in vetro 25g
10561881 5 g Bottiglia in vetro 5g
11926531 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10202322 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 291490250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 140681-55-6 | C7H14B2ClF9N2 | 354.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 140681-55-6
Formula molecolare C7H14B2ClF9N2
Molecular Weight (g/mol) 354.26
Numero MDL MFCD00142607
InChI Key TXRPHPUGYLSHCX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo selectfluor, 1-chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo 2.2.2 octane bis tetrafluoroborate, f-teda-bf4, 1-chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazabicyclo 2.2.2 octane-1,4-diium tetrafluoroborate, unii-4p1za6r76d, selectfluor fluorinating reagent, f-teda, selectfluor r fluorinating reagent, 1-chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo 2.2.2 octane ditetrafluoroborate
PubChem CID 2724933
IUPAC Name 1-(chloromethyl)-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane;ditetrafluoroborate
SMILES F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F.F[N+]12CC[N+](CCl)(CC1)CC2
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane bis(tetrafluoroborate)
Punto di fusione 260.0°C
Colore White
Punto d'infiammabilità >54°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (Iodometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Indice di Merck 15,8562
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in hcl,moderately soluble in ch3cn,dmf,slightly soluble in (ch3)2co
Peso formulazione 354.26
Percent Purity 96%
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo¢2.2.2!octane bis(tetrafluoroborate)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/