Learn More
1-(Chloromethyl)cyclohexanecarbonitrile, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10178204
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10178204 5 g Amber Glass Bottle 5g
10137392 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10178204 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore RH01751DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 112905-95-0
Formula molecolare C8H12ClN
Molecular Weight (g/mol) 157.641
InChI Key BWQNUOFYAYIAIY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-chloromethyl cyclohexanecarbonitrile, 1-chloromethyl cyclohexane-1-carbonitrile, cyclohexanecarbonitrile,1-chloromethyl, acmc-20ds23, 1-chloromethyl-cyclohexanecarbonitrile
PubChem CID 2794920
IUPAC Name 1-(chloromethyl)cyclohexane-1-carbonitrile
SMILES C1CCC(CC1)(CCl)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(chloromethyl)cyclohexanecarbonitrile
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 157.64
Percent Purity 95%