Learn More
1-(Chloromethyl)naphthalene, 95%
Codice prodotto. 10627062 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10627062 500 g Bottiglia in vetro 500g
10365930 5 g Bottiglia in vetro 5g
10375930 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10627062 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 109455000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 86-52-2 | C11H9Cl | 176.65 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 86-52-2
Formula molecolare C11H9Cl
Molecular Weight (g/mol) 176.65
Numero MDL MFCD00004042
InChI Key XMWGTKZEDLCVIG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-chloromethyl naphthalene, naphthalene, 1-chloromethyl, 1-naphthylmethyl chloride, 1-menaphthyl chloride, 1-chlormethyl naftalen, chloromethyl naphthalene, 1-chloro methylnaphthalene, alpha-naphthylmethyl chloride
PubChem CID 6845
IUPAC Name 1-(chloromethyl)naphthalene
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2CCl
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(Chloromethyl)naphthalene
Nota nome 95%
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 31°C to 31°C
Colore Yellow to Brown
Densità 1.1700g/mL
Punti di ebollizione 291°C to 292°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio Remainder 2-chloromethylnaphtalene (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C10H7CH2Cl
Indice di rifrazione 1.6350 to 1.639
Quantità 500 g
Beilstein 05, 566
Gravità specifica 1.17
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Peso formulazione 176.65
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid After Melting
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-(Chloromethyl)naphthalene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.