Learn More
1-(Chloromethyl)naphthalene, TRC
Codice prodotto. 30354573
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30354573 1 g 1g
30350343 10 g -
30349894 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30354573 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC3680301G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 86-52-2
Formula molecolare C11H9Cl
Molecular Weight (g/mol) 176.64
Sinonimo 1-Naphthalenylmethyl Chloride, 1-Naphthalylmethyl Chloride, 1-Naphthylmethyl Chloride, NSC 8473, α-(Chloromethyl)naphthalene, α-Naphthylmethyl Chloride
IUPAC Name 1-(chloromethyl)naphthalene
SMILES ClCC1=CC=CC2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(Chloromethyl)naphthalene
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C11H9Cl/c12-8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7H,8H2
Peso formulazione 176.0393
Percent Purity >95%