Learn More
1-Chloronaphthalene, 85%, technical, remainder 2-Chloronaphthalene
Codice prodotto. 10479252 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10479252 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10575671 1 L Bottiglia in vetro 1L
11954521 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10479252 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 180971000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
CAS: 90-13-1 | C10H7Cl | 162.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 90-13-1 , 91-58-7
Formula molecolare C10H7Cl
Molecular Weight (g/mol) 162.62
InChI Key JTPNRXUCIXHOKM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo alpha-chloronaphthalene, naphthalene, 1-chloro, 1-naphthyl chloride, chloronaphthalene, 1-chloro-naphthalene, alpha-naphthyl chloride, 1-chlornaftalen, 1-chloro naphthalene, alpha-chlornaphthalene, .alpha.-chloronaphthalene
PubChem CID 7003
IUPAC Name 1-chloronaphthalene
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2Cl
Specifications
Materiale o nome chimico 1-Chloronaphthalene
Punto di fusione -2.5°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1940g/mL
Punti di ebollizione 259.0°C
Punto d'infiammabilità 121°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 80% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C10H7Cl
Indice di rifrazione 1.6310 to 1.6340
Quantità 100 mL
Beilstein 05,541
Indice di Merck 15,2151
Gravità specifica 1.194
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in benzene,petroleum,ether and alcohol
Peso formulazione 162.62
Percent Purity 85%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Chloronaphthalene, ca. 85-90%, remainder 2-Chloronaphthalene
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.