Learn More
1-Chlorooctane, 99%
Codice prodotto. 11366906
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11366906 100 mL 100mL
11376906 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11366906 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L04358.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 111-85-3 | C8H17Cl | 148.674 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-85-3
Formula molecolare C8H17Cl
Molecular Weight (g/mol) 148.674
Numero MDL MFCD00001022
InChI Key CNDHHGUSRIZDSL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-octyl chloride, octyl chloride, octane, 1-chloro, capryl chloride, chlorooctane, octane, chloro, 1-octyl chloride, dsstox_cid_1543, dsstox_rid_76201, dsstox_gsid_21543
PubChem CID 8142
IUPAC Name 1-chlorooctane
SMILES CCCCCCCCCl
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Chlorooctane
Punto di fusione -58°C
Densità 0.873
Punti di ebollizione 182°C to 183°C
Punto d'infiammabilità 63°C (145°F)
Indice di rifrazione 1.4298
Quantità 100 mL
Numero UN UN3082
Beilstein 1697464
Peso formulazione 148.68
Percent Purity 99%