Learn More
1-Chlorophthalazine, 97%
Codice prodotto. 11446260
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11446260 10 g 10g
11436260 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11446260 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27143.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5784-45-2 | C8H5ClN2 | 164.592 g/mol
1-Chlorophthalazine, is used as a pharmaceutical intermediate and are used as medical isotopes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Chlorophthalazine, is used as a pharmaceutical intermediate and are used as medical isotopes.
Solubility
Insoluble in water. Soluble in dichloromethane, ethanol and methanol.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Stable under recommended storage conditions. Keep away strong oxidizing agents. Water, heat, moisture sensitive.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5784-45-2
Formula molecolare C8H5ClN2
Molecular Weight (g/mol) 164.592
Numero MDL MFCD00024141
InChI Key UCOVESIAFFGEOR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phthalazine, 1-chloro, 1-chloro-phthalazine, chlorophthalazine, ccris 7361, 1-chloro-2,3-benzodiazine, 1chlorophthalazine, 1-chlorophthalazin, acmc-20a2sh, 1-chloro phthalazine, 1-chlorophthalazine 1g
PubChem CID 160793
IUPAC Name 1-chlorophthalazine
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=NN=C2Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Chlorophthalazine
Punto di fusione 109°C to 112°C
Quantità 10 g
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Insoluble in water. Soluble in dichloromethane,ethanol and methanol.
Peso formulazione 164.59
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Chlorophthalazine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Chlorophthalazine