Learn More
1-Chlorophthalazine, TRC
Codice prodotto. 30135559
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30135559 5 g 5g
30136130 1 g 1g
17903915 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30135559 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC3796605G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5784-45-2
Formula molecolare C8 H5 Cl N2
Molecular Weight (g/mol) 164.59
Sinonimo Phthalazine, 1-chloro-, 1-Chlorophthalazine, NSC 71104
IUPAC Name 1-chlorophthalazine
SMILES Clc1nncc2ccccc12
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Chlorophthalazine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C8H5ClN2/c9-8-7-4-2-1-3-6(7)5-10-11-8/h1-5H
Peso formulazione 164.0141
Percent Purity >95%