Learn More
1-Cyanomethylpiperidine, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11479703
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11479703 1 g 1g
11489703 5 g 5g
11499703 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11479703 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12464.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3010-03-5
Numero MDL MFCD00023733
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Cyanomethylpiperidine
Punto di fusione ∼25°C
Densità 0.96
Punti di ebollizione 210°C
Formula molecolare C12H9BrClNO3
Indice di rifrazione 1.466
Quantità 1 g
Numero UN UN3439
Sinonimo 1-acetyl-5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-yl acetate, 5-bromo-4-chloroindoxyl 1,3-diacetate, 5-bromo-4-chloroindoxyl-1,3-diacetate, 3-acetoxy-1-acetyl-5-bromo-4-chloroindole, 1-acetyl-5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-ylacetate, 1h-indol-3-ol, 1-acetyl-5-bromo-4-chloro-, acetate ester, acmc-1ag9t, 5-bromo-4-chloroindolyl 1,3-diacetate, 5-bromo-4-chloro-indoxyl-1,3-diacetate, cas
InChI Key DSHQTSIXXYZXGR-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)N1C=C(C2=C1C=CC(=C2Cl)Br)OC(=O)C
IUPAC Name (1-acetyl-5-bromo-4-chloroindol-3-yl) acetate
Molecular Weight (g/mol) 330.56
PubChem CID 76416
Peso formulazione 124.19
Percent Purity 98%