Learn More
1-Cyanomethylpiperidine, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11499703
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11499703 25 g 25g
11479703 1 g 1g
11489703 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11499703 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12464.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 3010-03-5
Numero MDL MFCD00023733
Especificaciones
Materiale o nome chimico 1-Cyanomethylpiperidine
Punto di fusione ∼25°C
Densità 0.96
Punti di ebollizione 210°C
Formula molecolare C7H12N2
Indice di rifrazione 1.466
Quantità 25 g
Numero UN UN3439
Sinonimo piperidinoacetonitrile, piperidin-1-ylacetonitrile, n-cyanomethylpiperidine, 1-piperidineacetonitrile, piperidoacetonitrile, piperidine-1-acetonitrile, 2-piperidin-1-yl acetonitrile, 1-cyanomethylpiperidine, n-piperidinoacetonitrile, acetonitrile, piperidino
InChI Key CLVBVRODHJFTGF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCN(CC1)CC#N
IUPAC Name 2-piperidin-1-ylacetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 124.19
PubChem CID 18164
Peso formulazione 124.19
Percent Purity 98%
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.