Learn More
1-Cyclohexene-1-carbonitrile, 98%
Codice prodotto. 11308345
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11308345 2 g 2g
11318345 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11308345 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L10284.04
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1855-63-6 | C7H9N | 107.156 g/mol
1-Cyclohexene-1-carbonitrile has been used in the preparation of cyclohexene-1-carboxylic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Cyclohexene-1-carbonitrile has been used in the preparation of cyclohexene-1-carboxylic acid.
Solubility
Not miscible in water.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1855-63-6
Formula molecolare C7H9N
Molecular Weight (g/mol) 107.156
Numero MDL MFCD00013772
InChI Key GTMWGXABXQTZRJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-cyanocyclohexene, cyanocyclohexene, 1-cyclohexene-1-carbonitrile, cyclohexenecarbonitrile, 1-cyclohexenecarbonitrile, cyclohex-1-enecarbonitrile, cyclohex-1-ene-1-carbonitrile, 1-cyclohexenyl cyanide, 1-cyano-1-cyclohexene, acmc-1cqlm
PubChem CID 74619
IUPAC Name cyclohexene-1-carbonitrile
SMILES C1CCC(=CC1)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Cyclohexene-1-carbonitrile
Densità 0.947
Punti di ebollizione 85°C to 88°C (17 mmHg)
Punto d'infiammabilità 83°C (181°F)
Indice di rifrazione 1.482
Quantità 2 g
Numero UN UN3276
Beilstein 385837
Informazioni di solubilità Not miscible in water.
Peso formulazione 107.16
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Cyclohexene-1-carbonitrile
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclohexenecarbonitrile