Learn More
1-Cyclohexene-1-carboxylic acid, 96%
Codice prodotto. 10217460 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10217460 2.5 g Bottiglia in vetro 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10217460 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 291750025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 636-82-8 | C7H10O2 | 126.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Cyclohexene-1-carboxylic acid
Nota nome 96%
CAS 636-82-8
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 35.0°C to 39.0°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 137.0°C (15.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C7H10O2
Indice di rifrazione 1.5
Numero MDL MFCD00001545
Quantità 2.5 g
Sinonimo 1-cyclohexene-1-carboxylic acid, 1-cyclohexenecarboxylic acid, cyclohex-1-enecarboxylic acid, cyclohexenecarboxylic acid, cyclohex-1-ene-1-carboxylic acid, 1-cyclohexenecarboxylicacid, cyclohexenyl carboxylic acid, 1-cyclohexene carboxylic acid, acmc-1b731, 3,4,5,6-tetrahydrobenzoic acid
InChI Key NMEZJSDUZQOPFE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCC(=CC1)C(=O)O
IUPAC Name cyclohexene-1-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 126.16
PubChem CID 69470
ChEBI CHEBI:29565
Peso formulazione 126.16
Percent Purity 96%
Forma fisica Crystalline Mass or Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Cyclohexene-1-carboxylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.