Learn More
1-Cyclohexene-1-carboxylic acid, 97%
Descrizione
1-Cyclohexene-1-carboxylic acid is an intermediate in benzoic acid anaerobic decomposition by methanogenic consortium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1-Cyclohexene-1-carboxylic acid is an intermediate in benzoic acid anaerobic decomposition by methanogenic consortium.
Solubility
Soluble in water (0.7 g/L at 20°C).
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with bases and oxidizing agents.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Cyclohexene-1-carboxylic acid |
| Punto di fusione | 30°C to 34°C |
| Densità | 1.1 |
| Punti di ebollizione | 138°C to 140°C (14 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | >110°C (230°F) |
| Indice di rifrazione | 1.499 |
| Quantità | 1 g |
| Numero UN | UN3261 |
| Beilstein | 1905520 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water (0.7g/L at 20°C). |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 1-Cyclohexene-1-carboxylic acid
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Cyclohexene-1-carboxylic acid