Learn More
1-Cyclohexenylboronic acid, 97%
Codice prodotto. 10159599 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10159599 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10159599 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 430180010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-02-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 89490-05-1 | C6H11BO2 | 125.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Cyclohexenylboronic acid
CAS 89490-05-1
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 139.6°C to 140.3°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C6H11BO2
Numero MDL MFCD02179497
Quantità 1 g
Sinonimo cyclohex-1-en-1-ylboronic acid, 1-cyclohexenylboronic acid, 1-cyclohexen-1-yl-boronic acid, cyclohexenylboronic acid, cyclohexen-1-yl-boronic acid, 1-cyclohexen-1-ylboronic acid, cyclohexene-1-boronic acid, 1-boronocyclohex-1-ene, cyclohex-1-enylboronic acid, cyclohexen-1-yl boronic acid
InChI Key XZWQKJXJNKYMAP-UHFFFAOYSA-N
SMILES OB(O)C1=CCCCC1
IUPAC Name cyclohexen-1-ylboronic acid
Molecular Weight (g/mol) 125.96
PubChem CID 3862902
Peso formulazione 125.96
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Cyclohexenylboronic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.