Learn More
1-Cyclohexenylboronic acid pinacol ester, 97%
Codice prodotto. 10402868 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10402868 500 mg 500mg
10309827 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10402868 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 430315000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-09-2026
Add to basket
CAS: 141091-37-4 | C12H21BO2 | 208.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 141091-37-4
Formula molecolare C12H21BO2
Molecular Weight (g/mol) 208.11
Numero MDL MFCD05663845
InChI Key QNZFUMVTUFOLRT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-cyclohex-1-en-1-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-cyclohexen-yl-boronic acid pinacol ester, cyclohexene-1-boronic acid pinacol ester, 1-cyclohexen-1-yl-boronic acid pinacol ester, 2-cyclohexenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-cyclohexeneboronic acid, 2-1-cyclohexenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, cyclohexen-1-ylboronic acid, pinacol ester, 2-1-cyclohexen-1-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-cyclohexeneboronic acid pinacol ester
PubChem CID 10932675
IUPAC Name 2-(cyclohexen-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CCCCC1
Specifications
Materiale o nome chimico 1-Cyclohexenylboronic acid pinacol ester
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Tan
Punti di ebollizione 125.0°C (0.2 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Quantità 500 mg
Peso formulazione 208.11
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Cyclohexenylboronic acid pinacol ester
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.