Learn More
1-Cyclohexenylcarboxylic acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Cyclohexenylcarboxylic acid |
| CAS | 636-82-8 |
| Formula molecolare | C7H10O2 |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H10O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h4H,1-3,5H2,(H,8,9) |
| SMILES | OC(=O)C1=CCCCC1 |
| IUPAC Name | cyclohexene-1-carboxylic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 126.15 |
| Peso formulazione | 126.0681 |