Learn More
1-Cyclohexyl-1-butanol, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11460591
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11460591 25 g 25g
11450591 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11460591 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20090.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4352-42-5
Formula molecolare C10H20O
Molecular Weight (g/mol) 156.27
Numero MDL MFCD00019360
InChI Key MTUCYAOJXPTLHZ-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 1-cyclohexyl-1-butanol, cyclohexanemethanol, .alpha.-propyl, alpha-propylcyclohexanemethanol, zyklohexyl-butanol, cyclohexanemethanol, alpha-propyl, acmc-1ctfc, 1-hydroxybutyl cyclohexane, n-propyl cyclohexyl carbinol, mtucyaojxptlhz-uhfffaoysa
PubChem CID 107269
IUPAC Name 1-cyclohexylbutan-1-ol
SMILES CCCC(O)C1CCCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Cyclohexyl-1-butanol
Densità 0.902
Punti di ebollizione 103°C to 104°C (4 mmHg)
Punto d'infiammabilità 108°C (228°F)
Indice di rifrazione 1.465
Quantità 25 g
Peso formulazione 156.27
Percent Purity 98%