Learn More
Alfa Aesar™ 1-Cyclohexyl-1-propanol, 97%
Codice prodotto. 11464497
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11464497 5 g 5g
11474497 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11464497 Fornitore Alfa Aesar™ N. del fornitore B20497.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 17264-02-7
Formula molecolare C9H18O
Molecular Weight (g/mol) 142.24
Numero MDL MFCD00001476
InChI Key JVTXOMXEPFDMHB-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 1-cyclohexyl-1-propanol, 1-cyclohexylpropanol, ethylcyclohexylcarbinol, cyclohexanemethanol, .alpha.-ethyl, alpha-ethylcyclohexane-1-methanol, cyclohexanemethanol, alpha-ethyl, acmc-1bowk, 3-cyclohexyl-propanol, 1-cyclohexylpropanol-1, alpha-ethylcyclohexanemethanol, +/-
PubChem CID 86535
IUPAC Name 1-cyclohexylpropan-1-ol
SMILES CCC(O)C1CCCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Cyclohexyl-1-propanol
Densità 0.9
Punto d'infiammabilità 84°C (183°F)
Quantità 5 g
Peso formulazione 142.24
Percent Purity 97%