Learn More
1-Cyclohexyl-2-pyrrolidinone, 99%
Codice prodotto. 11437977
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11437977 50 g 50g
11447977 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11437977 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16638.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6837-24-7 | C10H17NO | 167.252 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6837-24-7
Formula molecolare C10H17NO
Molecular Weight (g/mol) 167.252
Numero MDL MFCD00003191
InChI Key PZYDAVFRVJXFHS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-cyclohexyl-2-pyrrolidone, 1-cyclohexyl-2-pyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-cyclohexyl, cyclohexyl pyrrolidone, n-cyclohexylpyrrolidone, 1-cyclohexyl-2-pyrrolidinone, n-cyclohexylpyrrolidinone, unii-7im8p1vvnm, 7im8p1vvnm, acmc-20aj1a
PubChem CID 81278
IUPAC Name 1-cyclohexylpyrrolidin-2-one
SMILES C1CCC(CC1)N2CCCC2=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Cyclohexyl-2-pyrrolidinone
Punto di fusione 12°C to 15°C
Densità 1.007
Punti di ebollizione 290°C to 292°C
Punto d'infiammabilità 140°C (284°F)
Indice di rifrazione 1.499
Quantità 50 g
Numero UN UN2810
Beilstein 121832
Peso formulazione 167.25
Percent Purity 99%