Learn More
1-Cyclohexyl-3-(2-morpholinoethyl)carbodiimide metho-p-toluenesulfonate, 95%
Codice prodotto. 10657062 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10657062 25 g Bottiglia in vetro 25g
10122570 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10657062 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 111360250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2491-17-0 | C21H33N3O4S | 423.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Coupling reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2491-17-0
Formula molecolare C21H33N3O4S
Molecular Weight (g/mol) 423.57
Numero MDL MFCD00011979
InChI Key GBCAVSYHPPARHX-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo cme-carbodiimide, morpho cdi, 1-cyclohexyl 3-2-morpholinoethyl carbodiimide methotosylate, 4-2-cyclohexylimino methylene amino ethyl-4-methylmorpholin-4-ium 4-methylbenzenesulfonate, cmc, 1-cyclohexyl-3-2-morpholinoethyl carbodiimide metho-p-toluenesulfonate, n-cyclohexyl-n'-2-morpholinoethyl carbodiimide metho-p-toluenesulfonate, cmc n-cyclohexyl-n-2-morpholinoethyl carbodiimide metho-p-toluenesulfonate, chm van, 4-5-cyclohexyl-3,5-diazapenta-3,4-dienyl-4-methylmorpholine, 4-methylbenzene sulfonic acid
PubChem CID 17220
IUPAC Name N'-cyclohexyl-N-[2-(4-methylmorpholin-4-ium-4-yl)ethyl]methanediimine;4-methylbenzenesulfonate
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O.C[N+]1(CCN=C=NC2CCCCC2)CCOCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Cyclohexyl-3-(2-morpholinoethyl)carbodiimide metho-p-toluenesulfonate
Nota nome 95%
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 110.0°C to 116.0°C
Colore White to Yellow
Analisi elementare 94% min.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Fieser 01,181; 11,151
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water
Peso formulazione 423.57
Percent Purity 95%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Cyclohexyl-3-(2-morpholinoethyl)carbodiimide metho-p-toluenesulfonate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.