Learn More
1-Cyclohexyl-3-(p-sulfamoylphenethyl)urea, TRC
Codice prodotto. 30349502
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30349502 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30349502 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC988210250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-10-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-[2-[(Cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]benzenesulphonamide
CAS 10080-05-4
Formula molecolare C15 H23 N3 O3 S
Quantità 250 mg
Sinonimo Benzenesulfonamide, 4-[2-[[(cyclohexylamino)carbonyl]amino]ethyl]-, Urea, 1-cyclohexyl-3-(p-sulfamoylphenethyl)- (7CI,8CI), 4-[2-[(Cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]benzenesulfonamide, 4-[2-[(Cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]benzenesulphonamide, 1-Cyclohexyl-3-(p-sulfamoylphenethyl)urea
InChI Formula InChI=1S/C15H23N3O3S/c16-22(20,21)14-8-6-12(7-9-14)10-11-17-15(19)18-13-4-2-1-3-5-13/h6-9,13H,1-5,10-11H2,(H2,16,20,21)(H2,17,18,19)
SMILES NS(=O)(=O)c1ccc(CCNC(=O)NC2CCCCC2)cc1
IUPAC Name 1-cyclohexyl-3-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]urea
Molecular Weight (g/mol) 325.43
Peso formulazione 325.146