Learn More
1-Cyclohexyl-3-(p-sulfamoylphenethyl)urea, TRC
Codice prodotto. 30357194
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30357194 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30357194 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC9882101G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-02-2027
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-[2-[(Cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]benzenesulphonamide
CAS 10080-05-4
Formula molecolare C15 H23 N3 O3 S
Quantità 1 g
Sinonimo Benzenesulfonamide, 4-[2-[[(cyclohexylamino)carbonyl]amino]ethyl]-, Urea, 1-cyclohexyl-3-(p-sulfamoylphenethyl)- (7CI,8CI), 4-[2-[(Cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]benzenesulfonamide, 4-[2-[(Cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]benzenesulphonamide, 1-Cyclohexyl-3-(p-sulfamoylphenethyl)urea
InChI Formula InChI=1S/C15H23N3O3S/c16-22(20,21)14-8-6-12(7-9-14)10-11-17-15(19)18-13-4-2-1-3-5-13/h6-9,13H,1-5,10-11H2,(H2,16,20,21)(H2,17,18,19)
SMILES NS(=O)(=O)c1ccc(CCNC(=O)NC2CCCCC2)cc1
IUPAC Name 1-cyclohexyl-3-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]urea
Molecular Weight (g/mol) 325.43
Peso formulazione 325.146