Learn More
1-Cyclohexyl-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10723263
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10723263 10 g Amber Glass Bottle 10g
10181222 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10723263 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore RJC01923EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 135906-00-2
Formula molecolare C16H17NO3
Molecular Weight (g/mol) 271.316
Numero MDL MFCD00277770
InChI Key DTLUKEHVTWNAGE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-cyclohexyl-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid, 1-cyclohexyl-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, maybridge1_006860, acmc-1c0s9, 1-cyclohexyl-4-oxidanylidene-quinoline-3-carboxylic acid
PubChem CID 2729105
IUPAC Name 1-cyclohexyl-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
SMILES C1CCC(CC1)N2C=C(C(=O)C3=CC=CC=C32)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Cyclohexyl-4-oxo-1, 4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 271.31
Percent Purity 97%