Learn More
1-Cyclopentyl-4-nitrosopiperazine-d9 (1mg/mL in Methanol), TRC
Codice prodotto. 30395189
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30395189 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30395189 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCKIT00181X1ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Cyclopentyl-4-nitrosopiperazine-d9
Solvente o matrice Methanol
Formula molecolare C9 D9 H8 N3 O
Quantità 1 mL
InChI Formula InChI=1S/C9H17N3O/c13-10-12-7-5-11(6-8-12)9-3-1-2-4-9/h9H,1-8H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,9D
SMILES [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(N2CCN(CC2)N=O)C1([2H])[2H]
IUPAC Name 1-nitroso-4-(1,2,2,3,3,4,4,5,5-nonadeuteriocyclopentyl)piperazine
Molecular Weight (g/mol) 192.306
Peso formulazione 192.194
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1-Cyclopentyl-4-nitrosopiperazine-d9 1 mg/mL