Learn More
1-Cyclopropyl-4-piperidone, 98%
Codice prodotto. 11421740
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11421740 25 g 25g
11401740 1 g 1g
11411740 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11421740 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27495.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 62813-01-8 | C8H13NO | 139.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 62813-01-8
Formula molecolare C8H13NO
Molecular Weight (g/mol) 139.20
Numero MDL MFCD07374375
InChI Key DTUJRJIWGWTNFQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-cyclopropyl-4-piperidinone, 1-cyclopropyl-4-piperidone, 4-piperidinone, 1-cyclopropyl, 1-cyclopropyl-4-oxopiperidine, 4-oxopiperidin-1-yl cyclopropane, 1-cyclopropyltetrahydro-4 1h-pyridinone, carbergoline, 1-cyclopropyl-4-piperidon, n-cyclopropyl-4-piperidone, acmc-1b4f7
PubChem CID 16227629
IUPAC Name 1-cyclopropylpiperidin-4-one
SMILES O=C1CCN(CC1)C1CC1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Cyclopropyl-4-piperidone
Quantità 25 g
Peso formulazione 139.2
Percent Purity 98%