Learn More
1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic Acid, Mikromol™
Codice prodotto. 30051608
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30051608 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30051608 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0885.170025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic Acid
CAS 93107-30-3
Nomi componenti o analita 1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic Acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C13 H9 F2 N O3
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxo-, 1-cyclopropyl-6,7-difluoro-4-oxo-quinoline-3-carboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic Acid
InChI Formula InChI=1S/C13H9F2NO3/c14-9-3-7-11(4-10(9)15)16(6-1-2-6)5-8(12(7)17)13(18)19/h3-6H,1-2H2,(H,18,19)
SMILES OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(F)c(F)cc3C1=O
IUPAC Name 1-cyclopropyl-6,7-difluoro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 265.2123
Quantità 25 mg
Peso formulazione 265.055 g/mol