Learn More
1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic Acid |
| CAS | 93107-30-3 |
| Formula molecolare | C13 H9 F2 N O3 |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxo-, 1-cyclopropyl-6,7-difluoro-4-oxo-quinoline-3-carboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H9F2NO3/c14-9-3-7-11(4-10(9)15)16(6-1-2-6)5-8(12(7)17)13(18)19/h3-6H,1-2H2,(H,18,19) |
| SMILES | OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(F)c(F)cc3C1=O |
| IUPAC Name | 1-cyclopropyl-6,7-difluoro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 265.2123 |
| Peso formulazione | 265.055 |