Learn More
1-(Cyclopropylcarbonyl)piperazine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15411398
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15411398 5 g 5g
15421398 250 mg 250mg
15401398 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15411398 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H55219.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 59878-57-8 | Molecular Formula: C8H15N2O | Molecular Weight: 155.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 59878-57-8
Formula molecolare C8H15N2O
Molecular Weight (g/mol) 155.22
Numero MDL MFCD06369645
InChI Key KIALFUYSJAAJSU-UHFFFAOYSA-O
Sinonimo 1-cyclopropylcarbonyl piperazine, cyclopropyl piperazin-1-yl methanone, 1-cyclopropanecarbonylpiperazine, cyclopropyl-piperazin-1-yl-methanone, 1-cyclopropanecarbonyl piperazine, piperazine, 1-cyclopropylcarbonyl, piperazinocyclopropyl ketone, cyclopropyl piperazinyl ketone, 1-cyclopropylcarbonylpiperazine, 4-cyclopropanecarbonyl-piperazine
PubChem CID 2064235
IUPAC Name cyclopropyl(piperazin-1-yl)methanone
SMILES O=C(C1CC1)N1CC[NH2+]CC1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(Cyclopropylcarbonyl)piperazine
Colore Brown to Colorless
Densità 1.087 g/mL
Punti di ebollizione 120°C (15 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.524
Quantità 5 g
Peso formulazione 154.21
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid