Learn More
BRAND™ 1 D Filter Crucible
Filter Crucible constructed of clear glass for visibility.
302.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) disco 3 cm
Materiale Borosilicate Glass
Capacità (sistema metrico) 30 mL
Product Type Specs Crucible
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Porosità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Porosità Prezzo Quantità e disponibilità  
15282439
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BRAND™
458021
1
302.00€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 27-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15292439
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BRAND™
458022
2
302.00€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 27-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15202449
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BRAND™
458023
3
302.00€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Constructed of Borosilicate Glass 3.3
Specifica
Specifica
3 cm
Borosilicate Glass
30 mL
Crucible