Learn More
1-Decanesulfonic acid, sodium salt, 96%
Codice prodotto. 10683763 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10683763 100 g Bottiglia in vetro 100g
10673763 5 g Bottiglia in vetro 5g
10446252 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10683763 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 369451000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    650.00€
    609.00€ / 100g
    Risparmia 41.00€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
1-Decanesulfonic acid, sodium salt, 96%, Quantity: 25g, Packaging: Glass bottle, White to Cream, Melting Point: >300 deg.C, Molecular Weight: 244.32, Percent Purity: 96%, Assay Percent Range: 96%, Beilstein: 04, III, 27, CAS: 13419-61-9, CAS Max %: 100.0, CAS Min %: 95.0 | CAS: 13419-61-9 | C10H21NaO3S | 244.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13419-61-9
Formula molecolare C10H21NaO3S
Molecular Weight (g/mol) 244.32
Numero MDL MFCD00007526
InChI Key AIMUHNZKNFEZSN-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium decane-1-sulfonate, sodium 1-decanesulfonate, 1-decanesulfonic acid sodium salt, 1-decanesulfonic acid, sodium salt, decyl sodium sulfonate, sodium decane-1-sulphonate, ipc-alks-10, n-decylsulfonic acid, sodium salt, 1-decanesulphonic acid, sodium salt, 2-decanesulfonic acid, sodium salt
PubChem CID 2724181
IUPAC Name sodium;decane-1-sulfonate
SMILES CCCCCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Decanesulfonic acid, sodium salt
Nota nome 96%
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione >300°C
Colore White to Cream
Perdita all'essiccatura 5% max. (100°C, 3 hrs) (vacuum)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)9SO3Na
Quantità 100 g
Beilstein 04, III, 27
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 244.32
Percent Purity 96%
Forma fisica Crystalline Powder