Learn More
1-Decanesulfonic acid, sodium salt, 99+%, Ion pair chromatography, anhydrous
Codice prodotto. 10564504 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10564504 100 g Bottiglia in vetro 100g
10359573 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10564504 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 396711000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    575.00€
    535.00€ / 100g
    Risparmia 40.00€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 13419-61-9 | C10H21NaO3S | 244.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For ion pair chromatography
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13419-61-9
Formula molecolare C10H21NaO3S
Molecular Weight (g/mol) 244.32
Numero MDL MFCD00007526
InChI Key AIMUHNZKNFEZSN-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium decane-1-sulfonate, sodium 1-decanesulfonate, 1-decanesulfonic acid sodium salt, 1-decanesulfonic acid, sodium salt, decyl sodium sulfonate, sodium decane-1-sulphonate, ipc-alks-10, n-decylsulfonic acid, sodium salt, 1-decanesulphonic acid, sodium salt, 2-decanesulfonic acid, sodium salt
PubChem CID 2724181
IUPAC Name sodium;decane-1-sulfonate
SMILES CCCCCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Decanesulfonic acid, sodium salt
Nota nome Anhydrous
Absorbance 0.02 max. (C=0.2 M in water, 40°C) at 230nm, 0.02 max. (C=0.2 M in water, 40°C) at 260nm, 0.03 max. (C=0.2 M in water, 40°C) at 220nm, 0.05 max. (C=0.2 M in water, 40°C) at 210nm
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione >300.0°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 1% max. (150°C)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)9SO3Na
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 244.32
Percent Purity 99+%
Grado Ion Pair Chromatography
Forma fisica Crystalline Powder