Learn More
1-Decanesulfonic Acid Sodium Salt, Ion Pair Chromatography, with Electrochemical Detection, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10711974 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10711974 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10711974 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore D/0035/44
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Punto di fusione 300°C
CAS 13419-61-9
Colore White
Forma fisica Solid
Quantità 5 g
Formula molecolare C10H21NaO3S
Numero MDL 7526
InChI Key AIMUHNZKNFEZSN-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCS([O-])(=O)=O
IUPAC Name sodium decane-1-sulfonate
Molecular Weight (g/mol) 244.32
Peso formulazione 244.32g/mol
Imballaggio Recipiente in vetro