Learn More
1-Decanesulfonic Acid Sodium Salt, Ion Pair Chromatography, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiSpecifica
Specifica
| Punto di fusione | 300°C |
| CAS | 13419-61-9 |
| Colore | White |
| Forma fisica | Solid |
| Quantità | 25 g |
| Formula molecolare | C10H21NaO3S |
| Numero MDL | 7526 |
| InChI Key | AIMUHNZKNFEZSN-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [Na+].CCCCCCCCCCS([O-])(=O)=O |
| IUPAC Name | sodium decane-1-sulfonate |
| Vedi altri risultati |