Learn More
1-Decanethiol, 96%
Codice prodotto. 11414180
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11414180 25 mL 25mL
11428446 100 mL 100mL
11438446 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11414180 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15913.AC
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 143-10-2 | C10H22S | 174.346 g/mol
1-Decanethiol is used to improve charge injection by creating a monolayer of this material on gold source-drain electrode surfaces for field-effect transistors (FETs). It is also used in the study of self-assembled monolayers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Decanethiol is used to improve charge injection by creating a monolayer of this material on gold source-drain electrode surfaces for field-effect transistors (FETs). It is also used in the study of self-assembled monolayers.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Containers which are opened must be carefully resealed and kept upright to prevent leakage. Recommended storage temperature: 2 - 8°C. It is sensitive to air. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 143-10-2
Formula molecolare C10H22S
Molecular Weight (g/mol) 174.346
Numero MDL MFCD00004884
InChI Key VTXVGVNLYGSIAR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-decanethiol, decyl mercaptan, 1-mercaptodecane, decylmercaptan, decanethiol, decanethiol-1, decanthiol, n-decanethiol, n-decanthiol, 1-decylthiol
PubChem CID 8917
IUPAC Name decane-1-thiol
SMILES CCCCCCCCCCS
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Decanethiol
Punto di fusione -26°C
Densità 0.843
Punti di ebollizione 237°C
Punto d'infiammabilità 98°C (208°F)
Odore Unpleasant
Formula lineare CH3(CH2)9SH
Indice di rifrazione 1.4565
Quantità 25 mL
Beilstein 1735223
Sensibilità Air Sensitive
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 174.35
Percent Purity 96%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Decanethiol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Decanethiol