Learn More
1-Decanol, TRC
Codice prodotto. 30350589
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30350589 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30350589 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD21254010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Decanol
CAS 112-30-1
Formula molecolare C10 H22 O
Quantità 10 g
Sinonimo Decyl alcohol (8CI), 1-Hydroxydecane, Alfol 10, Antak, Capric alcohol, Caprinic alcohol, Capryl alcohol, Conol 1098, Conol 10N, Decanol, Epal 10, Kalcohl 10, Kalcohl 1098, Kalcohl 10H, Kalcol 1098, Lorol C 10-98, NSC 406313, Nacol 10, Nacol 10-99, Nafol 10, Nafol 10D, Nonylcarbinol, Royaltac, Sipol L 10, T 148, n-Decanol, n-Decyl alcohol
InChI Formula InChI=1S/C10H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h11H,2-10H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCO
IUPAC Name decan-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 158.28
Peso formulazione 158.1671