Learn More
1-Decene, 94%
Codice prodotto. 11346996
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11346996 100 mL 100mL
11356996 1000 mL 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11346996 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L06800.AE
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 872-05-9 | C10H20 | 140.27 g/mol
1-Decene exists as an alpha olefin, it is used as a monomer in copolymers. It is used as an intermediate in the production of epoxides, amines, oxo alcohols, synthetic lubricants, synthetic fatty acids, and alkylated aromatics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Decene exists as an alpha olefin, it is used as a monomer in copolymers. It is used as an intermediate in the production of epoxides, amines, oxo alcohols, synthetic lubricants, synthetic fatty acids, and alkylated aromatics.
Solubility
Miscible in Ether, Ethanol. Insoluble in water.
Notes
Incompatible materials are Strong oxidizing agents. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 872-05-9
Formula molecolare C10H20
Molecular Weight (g/mol) 140.27
Numero MDL MFCD00009577
InChI Key AFFLGGQVNFXPEV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-decene, decylene, decene, n-1-decene, 1-n-decene, alpha-decene, n-decylene, gulftene 10, dialene 10, decene-1
PubChem CID 13381
ChEBI CHEBI:87315
IUPAC Name dec-1-ene
SMILES CCCCCCCCC=C
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Decene
Punto di fusione -66°C
Punti di ebollizione 170°C to 171°C
Punto d'infiammabilità 49°C (120°F)
Formula lineare CH3(CH2)7CH=CH2
Quantità 100 mL
Numero UN UN3295
Beilstein 1737236
Peso formulazione 140.27
Percent Purity 94%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Decene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P331-NON provocare il vomito.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Decene