Learn More
1-Decene, 96%, remainder isomers
Codice prodotto. 11307438
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11307438 100 g 100g
11317438 500 g 500g
11397428 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11307438 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 031213.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 872-05-9 | C10H20 | 140.27 g/mol
1-Decene is the only isomer of industrial importance. it is used as a monomer in copolymers and is an intermediate in the production of epoxides, amines, oxo alcohols, synthetic lubricants, synthetic fatty acids, and alkylated aromatics. 1-Decene has been isolated from the leaves and rhizome of the plant Farfugium japonicum and has been detected as the initial product in the microbial degradation of n-decane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 872-05-9
Formula molecolare C10H20
Molecular Weight (g/mol) 140.27
Numero MDL MFCD00009577
InChI Key AFFLGGQVNFXPEV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-decene, decylene, decene, n-1-decene, 1-n-decene, alpha-decene, n-decylene, gulftene 10, dialene 10, decene-1
PubChem CID 13381
ChEBI CHEBI:87315
IUPAC Name dec-1-ene
SMILES CCCCCCCCC=C
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Decene
Punto di fusione °C to 66°C
Densità 0.741
Punti di ebollizione 170°C to 171°C
Punto d'infiammabilità 49°C (120°F)
Intervallo percentuale saggio 96%
Note percentuale saggio Remainder isomers
Formula lineare CH3(CH2)7CH=CH2
Indice di rifrazione 1.421
Quantità 100 g
Numero UN UN3295
Beilstein 1737236
Informazioni di solubilità Alkenes are virtually insoluble in water,but dissolve in organic solvents.
Peso formulazione 140.27
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Decene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P331-NON provocare il vomito.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Decene