Learn More
1-Decene, ca. 95%
Codice prodotto. 11974421 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11974421 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10345840 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11974421 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 111910025
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 872-05-9 | C10H20 | 140.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 872-05-9
Formula molecolare C10H20
Molecular Weight (g/mol) 140.27
InChI Key AFFLGGQVNFXPEV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-decene, decylene, decene, n-1-decene, 1-n-decene, alpha-decene, n-decylene, gulftene 10, dialene 10, decene-1
PubChem CID 13381
ChEBI CHEBI:87315
IUPAC Name dec-1-ene
SMILES CCCCCCCCC=C
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Decene
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -66.0°C
Colore Colorless
Densità 0.7410g/mL
Punti di ebollizione 169.0°C to 171.0°C
Punto d'infiammabilità 49°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)7CH=CH2
Indice di rifrazione 1.4200 to 1.4220
Quantità 2.5 L
Beilstein 01,III,858
Gravità specifica 0.741
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Viscosità 1.1 mm2/s (20°C)
Peso formulazione 140.27
Percent Purity ca. 95%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Decene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P331-NON provocare il vomito.