Learn More
1-Decene, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Decene |
| CAS | 872-05-9 |
| Nomi componenti o analita | 1-Decene |
| Shipping Condition | +20°C |
| Formula molecolare | C10 H20 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | 1-Decene, 1-n-Decene, Dialen 10, Gulftene 10, Linealene 10, NSC 62122, Neodene 10, n-1-Decene, α-Decene |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H20/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3H,1,4-10H2,2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCC=C |
| IUPAC Name | dec-1-ene |
| Vedi altri risultati |