Learn More
1-Decene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Decene |
| CAS | 872-05-9 |
| Formula molecolare | C10 H20 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 1-n-Decene, Dialen 10, Gulftene 10, Linealene 10, NSC 62122, Neodene 10, n-1-Decene, α-Decene |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H20/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3H,1,4-10H2,2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCC=C |
| IUPAC Name | dec-1-ene |
| Molecular Weight (g/mol) | 140.27 |
| Peso formulazione | 140.1565 |