Learn More
1-Decylamine, TRC
Codice prodotto. 30357165
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30357165 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30357165 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD22692510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Decylamine
CAS 2016-57-1
Formula molecolare C10 H23 N
Quantità 10 g
Sinonimo Decylamine (6CI,8CI), 1-Aminodecane, 1-Decylamine, Caprylamine, Decanamine, Kemamine P 190D, Monodecylamine, NDA, n-Decylamine
InChI Formula InChI=1S/C10H23N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-11H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCN
IUPAC Name decan-1-amine
Molecular Weight (g/mol) 157.3
Peso formulazione 157.183