Learn More
1-Decylboronic acid, 98%
Codice prodotto. 11394326
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11394326 1 g 1g
11304336 5 g 5g
11314336 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11394326 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19957.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 24464-63-9 | C10H23BO2 | 186.102 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 24464-63-9
Formula molecolare C10H23BO2
Molecular Weight (g/mol) 186.102
Numero MDL MFCD01074638
InChI Key TUTSEMMBKGBUGD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-decylboronic acid, boronic acid, decyl, decylboranic acid, n-decaneboronic acid, n-, boronicacid, b-decyl, 1-decylboronic acid, ksc199m8d
PubChem CID 4186635
IUPAC Name decylboronic acid
SMILES B(CCCCCCCCCC)(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Decylboronic acid
Punto di fusione 86°C to 89°C
Quantità 1 g
Beilstein 1743934
Peso formulazione 186.1
Percent Purity 98%