Learn More
1-Decyne, 98%
Codice prodotto. 10402421 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10402421 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10511861 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
15159253 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10402421 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 223430250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 764-93-2 | C10H18 | 138.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 764-93-2
Formula molecolare C10H18
Molecular Weight (g/mol) 138.25
Numero MDL MFCD00009576
InChI Key ILLHQJIJCRNRCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-decyne, decyne, octylacetylene, unii-ulr28gd98q, ulr28gd98q, decine, n-octylacetylene, deca-1-yne, acmc-209p3y
PubChem CID 12997
ChEBI CHEBI:87322
IUPAC Name dec-1-yne
SMILES CCCCCCCCC#C
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Decyne
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -44.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.7600g/mL
Punti di ebollizione 174.0°C
Punto d'infiammabilità 48°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)7C≡CH
Indice di rifrazione 1.4260 to 1.4280
Quantità 25 mL
Beilstein 01,I,122
Gravità specifica 0.76
Peso formulazione 138.25
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Decyne
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.