Learn More
1-Decyne, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Decyne |
| CAS | 764-93-2 |
| Formula molecolare | C10H18 |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H18/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h1H,4-10H2,2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCC#C |
| IUPAC Name | dec-1-yne |
| Molecular Weight (g/mol) | 138.25 |