Learn More
1-Decyne, TRC
Codice prodotto. 30354522
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30354522 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30354522 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD22847850MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Decyne
CAS 764-93-2
Formula molecolare C10H18
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H18/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h1H,4-10H2,2H3
SMILES CCCCCCCCC#C
IUPAC Name dec-1-yne
Molecular Weight (g/mol) 138.25